安全性情報
SRP6265
Sigma-Aldrich
HMGB1/HMG1 ヒト
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
HMG1, HMG3, HMGB1, SBP-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
タグ
6-His tagged (C-terminus)
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.22 μg/mL
分子量
calculated mol wt 25.7 kDa
observed mol wt 28 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Phe17 is the predicted N-terminus.)
observed mol wt 32 kDa
包装
pkg of 10 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... HMGB1(3146)
詳細
High-mobility group protein B1(HMGB1)は、high-mobility group protein 1(HMG-1)およびアムホテリンとしても知られており、HMGB1、HMGB2およびHMGB3の3つで構成されるHMGBファミリーの1つです。 HMGB1は、すべての脊椎動物の核に遍在する非ヒストン構造染色体タンパク質であり、配列に非特異的に二本鎖DNAに結合します。 しかし、本化合物は核と細胞質の間を往復できます。タンパク質は、活性化された単球およびマクロファージによって分泌されます。 HMGB1は、high mobility グループのタンパク質スーパーファミリーに属します。この遺伝子は、ヒト染色体13q12にマッピングされています。
アプリケーション
HMGB1(高移動度グループタンパク質B1)は、ヒト血清および血漿中のHMGB1をマスクする要因を識別するために使用されています。 甲状腺乳頭がん細胞のHMGB1を介した増殖と運動性の研究に使用されています。
ヒトHMGB1/HMG1は精製HMGB1遺伝子発現解析における陽性対照として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
核内では、HMGB1(high-mobility group protein B1)はヌクレオソーム安定剤および転写調節因子として機能します。また、シャペロン様活性を示し、ポリグルタミン凝集を抑制します。また、炎症とオートファジーにも関与しています。 HMGB1は、toll様受容体(TLR)2および4、インターロイキン-1β、ケモカイン(CXCモチーフ)リガンド12(CXCL12)および病原体関連分子パターン(PAMP)分子と相互作用できます。また、ダメージ関連分子パターン分子(DAMP)としても機能します。 炎症と損傷のメカニズムはTLR4と関連しており、TLR4はマクロファージサイトカイン放出のHMGB1依存性活性化を仲介します。これにより、HMGB1は非感染性炎症反応と感染性炎症反応の分岐点に位置付けられます。 HMGB1は、DNAワクチンのアジュバントとして、またがん治療の標的として研究されています。 エプスタインバーウイルス(EBV)感染下で、HMGB1はアップレギュレートされ、ヒト鼻咽頭癌細胞の増殖に関与します。 HMGB1はがん細胞の移動と浸潤に関与します。
物理的形状
PBS中の0.22μmろ過溶液から凍結乾燥しました。通常、凍結乾燥前に保護剤として5〜8%のマンニトールまたはトレハロースが添加されます。
再構成
開封前にバイアルを遠心します。滅菌PBS、pH 7.4で50μg/ mLの濃度に溶解します。ボルテックスにかけないでください。この溶液は、2〜8°Cで1か月まで保存できます。長期保存する場合、-20°Cで保管することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6265-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High mobility group box 1 (HMGB1) acts as an ?alarmin? to promote acute myeloid leukaemia progression.
Yasinska I M, et al.
Oncoimmunology, 7(6), e1438109-e1438109 (2018)
Factors masking HMGB1 in human serum and plasma.
Urbonaviciute V
Journal of Leukocyte Biology, 81, 67-74 (2007)
HMGB1 interacts differentially with members of the Rel family of transcription factors.
Agresti A
Biochemical and Biophysical Research Communications, 302, 421-426 (2003)
N-linked glycosylation plays a crucial role in the secretion of HMGB1.
Kim YH
Journal of Cell Science, 129, 29-38 (2016)
Inna M Yasinska et al.
Oncoimmunology, 7(6), e1438109-e1438109 (2018-06-07)
High mobility group box 1 (HMGB1) is a non-histone protein localised in the cell nucleus, where it interacts with DNA and promotes nuclear transcription events. HMGB1 levels are elevated during acute myeloid leukaemia (AML) progression followed by participation of this