安全性情報
SRP6253
Sigma-Aldrich
EGF ヒト
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
別名:
EGF, HOMG4, URG, 上皮成長因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
calculated mol wt 6.3 kDa
observed mol wt 6.3 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
包装
pkg of 10 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EGF(1950)
詳細
EGF(上皮成長因子)遺伝子はヒト染色体4q25-27にマッピングされています。この遺伝子は、ペプチドホルモンEGF産生のためpro-EGFに切断される、大きなI型膜固定前駆体タンパク質をコードします。このmRNAは腎臓、唾液腺、大脳および前立腺で発現しています。遺伝子組換えヒトEGFは、3つの分子内ジスルフィド結合を有する53個のアミノ酸残基を含む6.2 kDaの球状タンパク質です。
アプリケーション
EGFヒトは、EGFがA549細胞(ヒト肺胞基底上皮腺癌細胞)中の肺上皮NOS (一酸化窒素合成酵素)に及ぼす作用を確認するのに使用されています。本化合物は脳腫瘍細胞培養のためのtumor sphere培地で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
EGF(上皮成長因子)は、様々な表皮細胞および上皮細胞の増殖を刺激する強力な成長因子です。さらに、EGFは胃液分泌を阻害すること、および創傷治癒に関連することが示されています。本化合物は、class Iチロシンキナーゼ受容体であるc-erbBとして知られる受容体を通してシグナルを伝達します。また、この受容体はTGF(トランスフォーミング増殖因子)-αおよびVGF(ワクシニア増殖因子)と結合します。EGF遺伝子変異は、非小細胞性肺線癌のリスクと関連します。また甲状腺未分化癌および腎低マグネシウム血症と関連します。EGFは、細胞分化および神経栄養プロセスを制御します。
物理的形状
0.22 μmのフィルターでろ過したPBS溶液を凍結乾燥して調製されています。一般的に、凍結乾燥前に保護剤として5~8%マンニトールまたはトレハロースを添加します。
再構成
開封前にバイアルを遠心します。無菌PBS、pH 7.4で、50 μg/mLの濃度に再構成します。ボルテックスしないでください。本溶液は、2~8℃で最大1か月保存できます。長期保存する場合は、-20℃で保存してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6253-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Constitutive and inducible nitric oxide synthase gene expression, regulation, and activity in human lung epithelial cells.
Asano K, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 10089-10093 (1994)
Identification of a cancer stem cell in human brain tumors.
Singh SK, et al.
Cancer Research, 63, 5821-5828 (2003)
Clinical Implication of EGF A61G Polymorphism in the Risk of Non Small Cell Lung Adenocarcinoma Patients: A Case Control Study.
Masroor M
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16, 7529-7534 (2015)
The miR-200 family regulates the epithelial-mesenchymal transition induced by EGF/EGFR in anaplastic thyroid cancer cells.
Zhang Z
International Journal of Molecular Medicine, 30, 856-862 (2012)
Neurotrophic actions of a novel molluscan epidermal growth factor.
Hermann PM
The Journal of Neuroscience, 20, 6355-6364 (2000)