リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.1 ng/mL
分子量
6.0 kDa
包装
pkg of 500 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
off-white to yellow
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... EGF(13645)
詳細
EGF(上皮増殖因子)は、さまざまな表皮細胞および上皮細胞の増殖を刺激する強力な増殖因子です。 組換えマウスEGFは、53アミノ酸残基と3つの分子内ジスルフィド結合を持つ6kDaの球状タンパク質です。
アプリケーション
マウス由来EGFは、マウス腎細胞増殖用DMEM/F12培地でも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
EGF(上皮成長因子)は、胃液分泌を阻害し、創傷治癒に関与することが確認されています。 EGFは、クラスIチロシンキナーゼ受容体であるc-erbBという受容体を介してシグナルを伝達します。 この受容体もTGF(トランスフォーミング増殖因子)-αおよびVGF(ワクシニアウイルス増殖因子)に結合します。EGFは胚発生および心発生において重要な役割を果たします。
シーケンス
NSYPGCPSSY DGYCLNGGVC MHIESLDSYT CNCVIGYSGD RCQTRDLRWW ELR
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム、pH 8.2)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.5~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3196-500UG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
EGF is required for cardiac differentiation of P19CL6 cells through interaction with GATA-4 in a time- and dose-dependent manner.
Cellular and Molecular Life Sciences, 72, 2005-2022 (2015)
Requirement of Leukemia Inhibitory Factor or Epidermal Growth Factor for Pre-Implantation Embryogenesis via JAK/STAT3 Signaling Pathways.
PLoS ONE, 11, e0153086-e0153086 (2016)
Fatty Acid Oxidation is Impaired in An Orthologous Mouse Model of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.
EBioMedicine, 5, 183-192 (2016)
Epidermal growth factor therapy and wound healing--past, present and future perspectives.
The Surgeon : Journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and Ireland, 6, 172-177 (2008)
Transforming growth factor alpha and epidermal growth factor in protection and healing of gastric mucosal injury.
Scandinavian Journal of Gastroenterology, 27, 649-655 (1992)
資料
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.