Merck
SRP5279
Sigma-Aldrich
ABL1, active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ABL, JTK7, c-ABL, p150, v-abl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
663-1024 nmol/min·mg
分子量
~135 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ABL1(25)
詳細
癌原遺伝子ABL1は、細胞の分化、分裂、接着やストレス応答のプロセスに関与する細胞質と核のタンパク質チロシンキナーゼをコードしています。ABLタンパク質の活性はSH3ドメインによる負の調節を受けており、SH3ドメインの欠損によってABL1は発癌遺伝子に変化します。BCR、ABL1遺伝子のトランスロケーションとhead-to-tailの融合が慢性骨髄性白血病の多くの事例で認められています。普遍的に発現されているABL1チロシンキナーゼのDNA結合活性はCDK1を介したリン酸化によって制御されていることから、ABL1に対して細胞周期で機能していると示唆されています。
物理的形状
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5279-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)