物質
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE Liner)
無菌性
non-sterile
特徴
class B
包装
case of 150 ea
メーカー/製品名
Kimble® 45066C-24
フィッティング
cap for 24-410
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class B Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
特徴および利点
• Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving• PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects• Excellent for general laboratory use• Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)