Merck
DWK45066C-15
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with PTFE Liner), cap for 15-415
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE Liner)
無菌性
non-sterile
特徴
class B
包装
case of 300 ea
メーカー/製品名
Kimble® 45066C-15
フィッティング
cap for 15-415
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Excellent for general laboratory use
  • Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)