安全性情報
SRP5268
Sigma-Aldrich
HDAC9, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
DKFZp779K1053, HD7, HDAC, HDAC7, HDAC7B, HDAC9B, HDAC9FL, HDRP, KIAA0744, MITR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
199-299 RLU/min·ng
分子量
~77 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC9(9734)
詳細
HDAC9 or MIRT belongs to the histone deacetylase /acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. HDAC9 gene is orthologous to the Xenopus and mouse MITR genes (MEF2-interacting transcription repressor). HDAC9 represses MEF2 activity through recruitment of multicomponent corepressor complexes that include CtBP and HDACs. HDAC9 is a calcium-sensitive transcriptional repressor of MEF2. Binding of calmodulin to HDAC9 leads to its dissociation from MEF2, relieving MEF2 from the transcriptional repression. HDAC9 is a signal-responsive transcriptional repressor in mouse skeletal muscle that is downregulated upon denervation.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5268-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)