安全性情報
SRP0111
Sigma-Aldrich
HDAC-9 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
HD9, HDAC7B, Histone deacetylase 9, MEF-2 interacting transcription repressor, MITR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
有効性
≥1 units/mg
分子量
50.7 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC9(9734)
詳細
Human HDAC9, GenBank Accession No. NM_178423, amino acids 604-1066 with C-terminal His tag, MW = 50.7 kDa, expressed in baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolの脱アセチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 50% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0111-10UG:
SRP0111-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.