リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
有効性
≥1 units/mg
分子量
51 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC5(10014)
詳細
アプリケーション
単位の定義
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0106-10UG:
SRP0106-5UG:
SRP0106-VAR:
SRP0106-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.