Merck
SRP5264
Sigma-Aldrich
KAT2A (GCN5), active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
GCN5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
17.6-26.4 nmol/min·mg
分子量
~82 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KAT2A(2648)
詳細
KAT2A (K (lysine) acetyltransferase 2A) is a histone acetyltransferase (HAT) that functions primarily as a transcriptional activator which functions as a repressor of NF-kappa-B by promoting ubiquitination of the NF-kappa-B subunit RELA in a HAT-independent manner. KAT2A control chromosome stability by coordinating the ATR checkpoint and double-strand break processing with autophagy. KAT2A acetyltransferases have homologous sequences and enzymatic activities which are important for recognition of nucleosomal substrates.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5264-10UG:
試験成績書(COA)