L4794
Anti-Lysyl Oxidase antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Lysyl Oxidase Antibody, Lysyl Oxidase Antibody - Anti-Lysyl Oxidase antibody produced in rabbit, Anti-LOX, Anti-Protein lysine 6-oxidase
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LOX
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LOX(4015)
mouse ... Lox(16948) , Lox(24914)
詳細
特異性
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L4794-VAR:
L4794-25UL:
L4794-BULK:
L4794-200UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)