Merck
SRP5214
Sigma-Aldrich
ROCK2 (5-554)、活性型、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
KIAA0619, ROCK-II, ROKα
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
514-696 nmol/min·mg
分子量
~66 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ROCK2(9475)
詳細
ROCK2は広範に発現する核局在性のセリン/スレオニンキナーゼであり、サイトカイン、平滑筋収縮、アクチンストレスファイバーや接着斑の形成、c-fos血清応答エレメントの活性化を調節しています。ROCK2は低分子量GTPアーゼRhoAのすぐ下流にある標的分子です。冠攣縮性狭心症、虚血性脳卒中、心臓麻痺などの循環器系疾患において、ROCK2は中心的な役割を果たすと考えられています。スタチン類のほか選択的インヒビターでROCK分子を阻害することにより、内皮型NOシンターゼ(eNOS)の発現上昇と活性化が誘導され、血管炎症やアテローム性動脈硬化が低下しています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5214-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kensuke Noma et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 290(3), C661-C668 (2006-02-14)
Rho-associated kinases (ROCKs), the immediate downstream targets of RhoA, are ubiquitously expressed serine-threonine protein kinases that are involved in diverse cellular functions, including smooth muscle contraction, actin cytoskeleton organization, cell adhesion and motility, and gene expression. Recent studies have shown
Zhiyong Zhao et al.
Developmental biology, 275(1), 183-191 (2004-10-07)
Development of the endocardial cushions in the heart involves cell migration and cell differentiation, which is known as epithelial-mesenchymal transformation (EMT). These processes are regulated by cell signaling systems. Yet, the roles of intracellular GTPases and their effectors on these