475882-M
ML-9, Hydrochloride
A cell-permeable, reverisible and ATP-competitive inhibitor of myosin light chain kinase (Ki = 3.8 µM), protein kinase A (Ki = 32 µM), and protein kinase C (Ki = 54 µM).
別名:
ML-9, Hydrochloride, 1-(5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl)homopiperazine, HCl
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
50% ethanol: 10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c(c(ccc2)Cl)ccc1.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C15H17ClN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
InChI Key
ZNRYCIVTNLZOGI-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Mlck
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Nagatsu, T., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.143, 1045.
Saitoh, M., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 7796.
Saitoh, M., et al. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.140, 280.
WGK
WGK 3
Jan Code
475882-1MG-M:
475882-1MG:
475882-MG:
試験成績書(COA)