安全性情報
SRP5202
Sigma-Aldrich
LATS2 (480-1088)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
FLJ13161, KPM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~98 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... LATS2(26524)
詳細
LATS2は、LATS腫瘍抑制因子ファミリーに属するセリン/スレオニンプロテインキナーゼです。そのキナーゼ活性と、LATS2に保存された二つのドメインは、腫瘍形成能の抑制や細胞増殖の阻害に関与しています。LATS2は、G1/S期あるいはG2/M期の移行をコントロールすることにより、細胞周期を負の方向に制御しています。また、中心体タンパク質であるオーロラAやAjubaと相互作用することから、分裂開始時のγ-チューブリンの集積や紡錘体形成に必要であると言われています。LATS2は、p53の負の調節因子とも相互作用しており、LATS2とp53との間には、細胞骨格の損傷に応答する正のフィードバックループが存在すると報告されています。さらに、LATS2は、アンドロゲン応答性遺伝子の発現におけるコリプレッサーとして機能しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5202-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Yabuta et al.
Genomics, 63(2), 263-270 (2000-02-16)
We have cloned and characterized LATS2, a novel mammalian homologue of the Drosophila tumor suppressor gene lats/warts. Northern blot analysis showed ubiquitous expression of mouse LATS2 (MmLATS2) mRNA, whereas expression of human LATS2 (HsLATS2) mRNA was enhanced in skeletal muscle
Yunfang Li et al.
Oncogene, 22(28), 4398-4405 (2003-07-11)
Lats2 is a new member of the Lats tumor suppressor family. The human LATS2 gene is located at chromosome 13q11-12, which has been shown to be a hot spot (67%) for LOH in nonsmall cell lung cancer. In order to