安全性情報
SRP5151
Sigma-Aldrich
XIAP、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
API3, BIRC4, ILP1, MIHA, XLP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~84 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... XIAP(331)
詳細
XIAPは、アポトーシスを阻害するタンパク質ファミリーのメンバーであり、哺乳類の細胞死抑制因子として機能しています。XIAPは、細胞死プロテアーゼであるカスパーゼファミリーのうち、少なくともカスパーゼ-3とカスパーゼ-7の二種類を阻害します。また、フリーラジカルの強力な誘導物質であるメナジオンやICEによって誘導されるアポトーシスを阻害します。さらに、XIAはILPIPが関与するJNK1活性化パスウェイと、ILPIP非依存性のカスパーゼ阻害パスウェイの両方を利用して、アポトーシスから細胞を保護する能力があります。XIAP遺伝子が破壊されたヒト大腸癌細胞では、外的に添加されたTRAILに対する感受性が増加することから、XIAPは、TRAILが介在するアポトーシスに必須のモジュレーターであると示唆されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5151-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Tang et al.
Nature, 414(6861), 313-317 (2001-11-20)
The proinflammatory cytokine tumour necrosis factor-alpha (TNF-alpha) regulates immune responses, inflammation and programmed cell death (apoptosis). The ultimate fate of a cell exposed to TNF-alpha is determined by signal integration between its different effectors, including IkappaB kinase (IKK), c-Jun N-terminal
Q L Deveraux et al.
Nature, 388(6639), 300-304 (1997-07-17)
The inhibitor-of-apoptosis (IAP) family of genes has an evolutionarily conserved role in regulating programmed cell death in animals ranging from insects to humans. Ectopic expression of human IAP proteins can suppress cell death induced by a variety of stimuli, but