Merck
SRP5091
Sigma-Aldrich
TGFβR1(80-末端)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
AAT5, ACVRLK4, ALK-5, LDS1A, LSD2A, SKR4, TGFR-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
2.5-3.5 nmol/min·mg
分子量
~66 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TGFBR1(7046)
詳細
TGFβR1(トランスフォーミング増殖因子β受容体1)は、TGFβ受容体サブファミリーに属するセリン/スレオニンプロテインキナーゼであり、TGFβの結合によってヘテロ複合体を形成し、細胞表面から細胞質へTGFβのシグナルを伝達します。TGFβR1の遺伝子変異はマルファン症候群、ロイス・ディーツ大動脈瘤症候群のほか、様々な腫瘍の発生と関係しています。TGFβR1によるシグナリングは血管新生に要求されますが、造血前駆細胞の発達や機能的な造血発生には必要とされません。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5091-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Krishna Kumar Singh et al.
Human mutation, 27(8), 770-777 (2006-06-27)
Marfan syndrome (MFS) is an autosomal dominant connective tissue disorder characterized by manifestations in the cardiovascular, skeletal, ocular, and other organ systems. MFS type1 (MFS1) is caused by mutations in the gene encoding fibrillin (FBN1). Recently, the transforming growth factor-beta
J Larsson et al.
The EMBO journal, 20(7), 1663-1673 (2001-04-04)
Deletion of the transforming growth factor beta1 (TGF-beta1) gene in mice has previously suggested that it regulates both hematopoiesis and angiogenesis. To define the function of TGF-beta more precisely, we inactivated the TGF-beta type I receptor (TbetaRI) gene by gene