安全性情報
SRP5157
Sigma-Aldrich
14-3-3 θ、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
14-3-3, 14-3-3 θ, 1C5, HS1, YWHAQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~56 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... YWHAQ(10971)
詳細
14-3-3θ(チロシン-3-モノオキシゲナーゼ/トリプトファン 5-モノオキシゲナーゼ活性化タンパク質θポリペプチド)は、ホスホセリン含有タンパク質との結合によりシグナル伝達を仲介する14-3-3タンパク質ファミリーのメンバーです。ASK1、c-jun N末端キナーゼやp38マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)との相互作用を通じ、アポトーシス制御において重要な役割を果たしています。筋萎縮性側索硬化症患者において、14-3-3θタンパク質の発現誘導が報告されています。さらに、14-3-3θは、重症急性呼吸器症候群の原因となるNタンパク質(コロナウイルスヌクレオキャプシドタンパク質)の核-細胞質シャトルに関与することも確認されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5157-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey M C Lau et al.
Molecular and cellular biology, 27(4), 1455-1466 (2006-12-06)
14-3-3 family members are intracellular dimeric phosphoserine-binding proteins that regulate signal transduction, cell cycle, apoptotic, and metabolic cascades. Previous work with global 14-3-3 protein inhibitors suggested that these proteins play a critical role in antagonizing apoptotic cell death in response
Milan Surjit et al.
Journal of virology, 79(17), 11476-11486 (2005-08-17)
The severe acute respiratory syndrome coronavirus(SARS-CoV) nucleocapsid (N) protein is one of the four structural proteins of the virus and is predicted to be a 46-kDa phosphoprotein. Our in silico analysis predicted N to be heavily phosphorylated at multiple residues.