製品名
A549 HLA Panel Cell Lines,
由来生物
human lung (Carcinoma)
成長モード
Adherent
形態
Epithelial
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
This product is a panel of eleven (11) genetically modified cell lines targeting MHC Class I HLA molecules in an A549 lung carcinoma parental cell line background. The full HLA panel consists of a Beta-2 microglobulin (β2M) knockout cell line and an additional ten (10) monoallelic HLA expression cell lines.
CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology was used to generate the β2M knockout cell line, which does not express endogenous cell surface MHC Class I HLA molecules (HLA-A or HLA-B) as measured by fluorescence-activated cell sorting (FACS).
MISSION® lentivirus was used to generate the ten (10) monoallelic HLA cell lines, which express individual HLA-A or HLA-B subtypes on the cell surface via a β2M:HLA fusion protein as described in Nature Biotechnology 35, 765-772, (2017) and as demonstrated via FACS analysis.
細胞株の説明
特徴および利点
構成
HLA003B-1VL: A549 HLA-A*02:01 Cells
HLA003C-1VL: A549 HLA-A*01:01 Cells
HLA003D-1VL: A549 HLA-A*03:01 Cells
HLA003E-1VL: A549 HLA-A*11:01 Cells
HLA003F-1VL: A549 HLA-A*24:02 Cells
HLA003G-1VL: A549 HLA-B*15:10 Cells
HLA003H-1VL: A549 HLA-B*07:02 Cells
HLA003I-1VL: A549 HLA-B*08:01 Cells
HLA003J-1VL: A549 HLA-B*35:01 Cells
HLA003K-1VL: A549 HLA-B*40:01 Cells
品質
法的情報
免責事項
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Whether you need screening tools for CAR/TCR therapies and mAB development, target cells for efficacy testing, or potency assays for clinical development, we provide functional biologically-relevant solutions to help you save time, accelerate your immuno-oncology research, and simplify your workflow.