Merck
ATG004
Sigma-Aldrich
A375 NY−ESO−1 Antigen Panel Cell Lines
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
由来生物
human skin (malignant melanoma)
成長モード
adherent
形態
epithelial
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
This product is a panel of three (3) genetically modified cell lines involving the NY-ESO-1 gene. The panel consists of a NY-ESO-1 knockout cell line (NY-ESO-1-/-) as well as a NY-ESO-1low and a NY-ESO-1high expression cell line. The NY-ESO-1-/- cell line was generated using CompoZr® Zinc Finger Nuclease technology, and the two NY-ESO-1 expression cell lines were generated using MISSION® lentivirus. The NY-ESO-1low and NY-ESO-1high cell lines express NY-ESO-1 at low and high levels relative to the NY-ESO-1-/- cell line (NY-ESO-1high > NY-ESO-1low > NY-ESO-1-/-) as measured via fluorescence-activated cell sorting (FACS). As a comparison, wild type A375 cells demonstrate NY-ESO-1medium expression as measured via FACS.
The STR profile of these cell lines match that of its parental cell line - ECACC catalog number 88113005.
細胞株の説明
Derived from a 54 year old female with malignant melanoma. The cell line produces rapidly growing amelanotic melanomas in anti-thymocyte serum treated NIH Swiss mice.
特徴および利点
The A375 NY-ESO-1 antigen panel cell lines feature NY-ESO-1 expressed at varying levels (KO, low, and high). These cell lines enable researchers to screen and evaluate the efficacy and potency of NY-ESO-1-targeted immunotherapies in a biologically-relevant cellular research model.
構成
ATG004A-1VL: A375 NY-ESO-1 Knockout
ATG004B-1VL: A375 NY-ESO-1 Low
ATG004C-1VL: A375 NY-ESO-1 High
品質
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
法的情報
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Whether you need screening tools for CAR/TCR therapies and mAB development, target cells for efficacy testing, or potency assays for clinical development, we provide functional biologically-relevant solutions to help you save time, accelerate your immuno-oncology research, and simplify your workflow.