Merck
SRP5074
Sigma-Aldrich
PTPN13 (2169-2485)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
DKFZp686J1497, PNP1, PTP-BAS, PTP-BL, PTP1E, PTPL1, PTPLE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
2040-2760 nmol/min·mg
分子量
~61 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PTPN13(5783)
詳細
プロテインチロシンホスファターゼ群(PTPs)は、細胞の増殖、分化、分裂周期や発癌性形質転換など、様々な細胞プロセスを制御するシグナリング分子として知られています。PTPN13は、C末端PTPドメインをはじめ、細胞骨格関連タンパク質のバンド4.1スーパーファミリーと相同性を有するドメイン、五つのPDZドメインを含む領域、ロイシンジッパーモチーフなど複数の非触媒ドメインを有する巨大タンパク質です。Fasの負の調節性ドメインと結合し、Fas誘導性のアポトーシスを抑制します。
物理的形状
20 mM MOPS(pH 7.5, 50 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 30%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRP5074-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Saras et al.
The Journal of biological chemistry, 269(39), 24082-24089 (1994-09-30)
A novel cytoplasmic protein tyrosine phosphatase (PTP), PTPL1, was identified and cloned using a polymerase chain reaction-based approach. Overlapping cDNA clones encompass an open reading frame of 7398 base pairs, predicting a protein of 2466 amino acid residues with a
J Inazawa et al.
Genomics, 31(2), 240-242 (1996-01-15)
PTPN13 is a protein tyrosine phosphatase that associates with the C-terminal negative regulatory domain in the Fas (APO-1/CD95) receptor. The PTPN13 protein contains six GLGF repeats that have been found in the rat postsynaptic density protein (PSD-95) and the Drosophila