安全性情報
SRP4121
Sigma-Aldrich
IGF-I ラット由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
IGF-I, IGF1, IGFIA, ソマトメジンC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
~7.69 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Igf1(24482)
詳細
IGF-I(インスリン様増殖因子-I)は、ポリペプチド増殖委因子ファミリーに属しています。ラットIGF-Iは、70のアミノ酸残基を持つ7.69kDaのタンパク質です。
マウスのIGF-Iは、択一的転写に起因して2つのアイソフォーム(IGF1AとIGF1B)で存在します。
アプリケーション
ラット由来IGF-I(インスリン様増殖因子-I)は、ラットの炎症関節における血流に対するIGF-I、IL-27(インターロイキン-27)、およびIL-35の効果を調べるために使用されてきました。
ラット由来のIGF-Iは、関節リウマチモデルにおけるその受容体の発現に与えるその効果を試験するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IGF-IはインターロイキンIL-27およびIL-35と相互作用し、慢性関節炎症に関与している可能性があります。
IGF-I(インスリン様増殖因子-I)は、筋肉、骨、および軟骨組織など幅広い細胞型の増殖を刺激するポリペプチド増殖因子です。主に増殖と発生を媒介します。IGF-Iは、胎児の成長と発達に必要です。また、心臓組織の増殖と修復にも関与しています。IGF-Iは、神経可塑性および海馬における神経新生に関連付けられています。虚血性損傷からの回復において重要です。
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
水で0.1~1.0 mg/mLの濃度に再構成してください。得られる溶液は、その他の水性バッファーで希釈することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4121-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of interleukins 27 and 35 and their role on mediating the action of insulin Like Growth Factor -1 on the inflammation and blood flow of chronically inflamed rat knee joint.
Houshmandi N
Cytokine, 81, 117-126 (2016)
Glucose metabolism and hepatic Igf1 DNA methylation are altered in the offspring of dams fed a low-salt diet during pregnancy.
Siqueira FR
Physiology & Behavior, 154, 68-75 (2016)
Aimee J Varewijck et al.
European journal of endocrinology, 173(2), 119-127 (2015-05-08)
Previously we demonstrated that IGF1 receptor stimulating activity (IGF1RSA) offers advantages in diagnostic evaluation of adult GH deficiency (GHD). It is unknown whether IGF1RSA can be used to monitor GH therapy. To investigate the value of circulating IGF1RSA for monitoring
María Llorens-Martín et al.
The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 15(2), 134-148 (2009-03-25)
This review addresses the role of serum insulin-like growth factor 1 (IGF1) as one mechanism of adult neural plasticity, specifically, its regulation of hippocampal neurogenesis among other plasticity-related processes. It is suggested that IGF has been reused advantageously both for
He He et al.
Inflammation, 38(6), 2178-2184 (2015-06-25)
Sepsis-induced myocardial injury (SIMI) is caused by various mechanisms. The aim of this study was to investigate the effects of salidroside (Sal) on SIMI and its mechanisms in rats. The sepsis model was established by intraperitoneal injection of lipopolysaccharide (LPS)
資料
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.