MSST0063
SILu™Prot IGF-1, Insulin Growth Factor -1 human
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
別名:
IGF-A, Human, Insulin Growth Factor-I, Human, Insulin-Like Growth Factor-I, Human, Insulin-like growth factor I, Myotrophin, SM-C, Somatomedin 1, Sulfation Factor C, rhIGF-I
About This Item
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
適合性
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
WGK
WGK 2
Jan Code
MSST0063-VAR:
MSST0063-10UG:
MSST0063-10UG-PW:
MSST0063PROC:
MSST0063-BULK:
MSST0063-PH:
試験成績書(COA)