安全性情報
SRP3103
Sigma-Aldrich
LAG-1 (CCL4L1) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
ACT-2, CCL4L1, HC21, T細胞活性-2, リンパ球活性遺伝子-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
7.7 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL4L1(9560)
詳細
LAG-1は、CCR5受容体を介してシグナルを伝達するCCケモカインです。LAG-1は、2個のアミノ酸置換を除いて、MIP-1β(ACT IIアイソタイプ)と同一です。成熟タンパク質の22番目のヒスチジンがアルギニンに置換され、47番目のグリシンがセリンに置換されています。LAG-1は、単球を化学誘引し、HIV抑制因子としての活性を示します。組み換えヒトLAG-1は、69個のアミノ酸残基からなる7.7 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
LAG-1は、CCR5受容体を介してシグナルを伝達するCCケモカインです。組み換えヒトLAG-1は、69個のアミノ酸残基からなる7.7 kDaのタンパク質です。
シーケンス
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRSKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3103-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Baixeras et al.
Molecular immunology, 27(11), 1091-1102 (1990-11-01)
Using subtractive hybridization of a cDNA library we have identified a human gene, termed LAG-1 (for "Lymphocyte Activation Gene-1"). This cDNA codes for a 69 amino-acid polypeptide which belongs to a new class of recently described proteins secreted by activated