安全性情報
SRP2010
Sigma-Aldrich
TFIIH、ネイティブコンプレックス ヒト
≥75% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
包装
pkg of 2 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
200 μg/mL
clear colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ERCC2(2068)
生物化学的/生理学的作用
TFIIHは、多成分基本転写因子複合体です。TFIIHホロ酵素複合体内に9つのサブユニットが同定されています。DNA修復、ヘリカーゼ、サイクリン依存性キナーゼ活性などの多様な酵素活性が報告されています。そのXPB、p62、p52、p44、p34サブユニットは、TFIIH転写装置の「コア」を構成すると考えられています。p44とp34サブユニットは酵素活性が定義されていませんが、そのジンクフィンガー構造により、おそらく、可溶性転写因子との相互作用を調節するDNA結合タンパク質であることが示唆されています。Cdk7、サイクリンH、MAT1サブユニットからなるcdk活性化キナーゼ(CAK)部分複合体は、数種類のサイクリン依存性キナーゼ(cdk)、pol IIのC末端ドメインをリン酸化します。色素性乾皮症(XP)、コケーン症候群(CS)、裂毛症(TTD)などのいくつかのヒト遺伝疾患は、TFIIHサブユニットの突然変異に関連します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2010-2UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Drapkin et al.
Nature, 368(6473), 769-772 (1994-04-21)
The RNA polymerase II general transcription factor TFIIH is composed of several polypeptides. The observation that the largest subunit of TFIIH is the excision-repair protein XPB/ERCC3 (ref. 1), a helicase implicated in the human DNA-repair disorders xeroderma pigmentosum (XP) and
O Flores et al.
The Journal of biological chemistry, 267(4), 2786-2793 (1992-02-05)
Two new factors required for transcription of class II genes have been identified. These factors, TFIIH and TFIIJ, were required together with the previously described general factors (TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, and TFIIF) and RNA polymerase II for transcription of
W J Feaver et al.
The Journal of biological chemistry, 266(28), 19000-19005 (1991-10-05)
Heat treatment of yeast nuclear extracts abolished the capacity to initiate transcription at RNA polymerase II promoters. Activity was restored by the addition of both recombinant yeast TFIID and partially purified factor b, a yeast fraction shown previously to be