安全性情報
GF87616851
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
powder, 45micron max. particle size, 100g
別名:
FE246020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 876-168-51
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF87616851-1EA:4548173363332
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)