安全性情報
SRP0605
Sigma-Aldrich
Human CD226, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
54.7 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD226(10666)
詳細
Human CD226 antigen also known as DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1), GenBank Accession No. NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region of human IgG1, this protein is enzymatically biotinylated using AviTagTM technology and expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 54.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0605-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)