リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
18.4 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD40LG(959)
詳細
Human CD40L, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5, TNFSF5, CD154. GenBank Accession No. NM_000074, a.a. 116-261 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18.4 kDa.
物理的形状
Aqueous solution
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0576-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)