安全性情報
SRP0513
Sigma-Aldrich
MGLL, His-Tag, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
別名:
HUK5, MAGL, MGLL, Monoacylglycerol Lipase, monoglyceride lipase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
62 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MGLL(11343)
詳細
Human monoglyceride lipase (MGLL), GenBank Accession No. NM_007283, a.a. 2-313(end), with N-terminal His-tag and N-terminal GST-tag, MW=62 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a baculovirus expression system.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0513-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)