Merck
SRE0087
Sigma-Aldrich
Neutralization Solution for Blood(血液用中和溶液)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
フォーム
liquid
品質水準
保管温度
room temp
詳細
The Neutralization Solution for Blood is used together with the Lysis Solution for blood (SRE0086) to rapidly extract and neutralize DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
その他情報
Stable for two years from the date of manufacture when stored at room temperature. Do not use past expiration date printed on product label.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SRE0087-250ML:
SRE0087PROC:
SRE0087-VAR:
SRE0087-PH:
SRE0087-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)