グレード
Molecular Biology
for molecular biology
フォーム
liquid
テクニック
DNA amplification: suitable
DNA extraction: suitable
保管温度
−20°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N3910-60ML:
N3910-2.5ML-KC:
N3910-240ML:
N3910-6ML-KC:
N3910-24ML:
N3910-2.5ML:
N3910-1.2ML:
N3910-240ML-KC:
N3910-VAR:
N3910-1.2ML-KC:
N3910-60ML-KC:
N3910PROC:
N3910-BULK:
N3910-24ML-KC:
N3910-6ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed for rapid extraction, amplification and detection of genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.