安全性情報
SRE0081
Sigma-Aldrich
カゼイン from bovine milk
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, Casein, alkali treated
別名:
Casein from bovine milk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine
品質水準
形状
powder
濃度
≥90 % protein (dry)
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CaseiNSBlock alkaline treated casein is developed for use in immunoassay to remove non-specific binding and to reduce background. It is suitable for manufacturing of immunoassay buffers due to improved solubility in biological matrices compared to other forms of casein. Provides excellent blocking on all membranes and plates.
生物化学的/生理学的作用
カゼインを胃腸内で部分消化すると、βカゾモルフィンなどの生物活性のあるペプチドが豊富に生成されます。ところが、ウシのカゼインは均一ではなく、A1およびB変異体はβカゾモルフィン7を生成しますが、A2変異体は生成しません。
調製ノート
Alkaline treated casein formulated to remove nonspecific binding in immunoassays
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0081-VAR:
SRE0081-5KG:
SRE0081-BULK:
SRE0081-1KG:
SRE0081-250G:
SRE0081-100G:
試験成績書(COA)