Merck
SML3822
Sigma-Aldrich
SA-15-P
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24N2O4
CAS番号:
分子量:
428.48
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
SA-15-P is a LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II and fibrinogen-like protein 1 by cell-free (MHCII IC50 = 4.21 μM & FGL1 IC50 = 6.52 μM) and cell-based binding assays (IC50 ~15 μM against 150 ng/mL or 1.5 nM FGL1-hFc binding to stable LAG-3-expressing CHO-K1 cell line).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3822-5MG:
SML3822-25MG:
SML3822-BULK:
SML3822-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)