SML3795
BAY-3827
≥98% (HPLC)
別名:
AMPK inhibitor BAY3827, BAY 3827, N-[5-(3,5-Dicyano-1,2,6-trimethyl-1,4-dihydropyridin-4-yl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide, N-[5-(3,5-Dicyano-1,4-dihydro-1,2,6-trimethyl-4-pyridinyl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC1=C(N(C(C)=C(C#N)C1C2=CC3=C(NN=C3NC(C4=C(C=CC=C4)CC)=O)C(C)=C2F)C)C
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3795-BULK:
SML3795-5MG:
SML3795-25MG:
SML3795-VAR:
試験成績書(COA)