SML3743
Tegobuvir
≥98% (HPLC)
別名:
GS 9190, 5-({6-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-yl}methyl)-2-(2-fluorophenyl)-5H-imidazo[4,5-c]pyridine, 5-[[6-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridazinyl]methyl]-2-(2-fluorophenyl)-5H-imidazo[4,5-c]pyridine, GS 333126, GS-333126, GS-9190, GS333126, GS9190, TGV
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)C(F)(F)F)c2nnc(cc2)C[n]3cc4nc(nc4cc3)c5c(cccc5)F
InChI
1S/C25H14F7N5/c26-19-4-2-1-3-17(19)23-33-21-9-10-37(13-22(21)34-23)12-15-6-8-20(36-35-15)16-7-5-14(24(27,28)29)11-18(16)25(30,31)32/h1-11,13H,12H2
InChI Key
XBEQSQDCBSKCHJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3743-25MG:
SML3743-VAR:
SML3743-BULK:
SML3743-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)