SML3718
SIAIS630121
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-N-(4-(1-(4-(4-(8-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)oct-7-yn-1-yl)piperazin-1-yl)benzoyl)piperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(/C=C/C1=CN=CC=C1)NCCCCC2CCN(CC2)C(C3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CCCCCCC#CC5=CC=CC6=C5CN(C6=O)C7C(NC(CC7)=O)=O)=O
InChI
1S/C49H59N7O5/c57-45(22-16-38-12-10-26-50-35-38)51-27-7-6-11-37-24-29-55(30-25-37)48(60)40-17-19-41(20-18-40)54-33-31-53(32-34-54)28-8-4-2-1-3-5-13-39-14-9-15-42-43(39)36-56(49(42)61)44-21-23-46(58)52-47(44)59/h9-10,12,14-20,22,26,35,37,44H,1-4,6-8,11,21,
InChI Key
JTTGVFCANBFLCE-CJLVFECKSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3718-5MG:
SML3718-25MG:
SML3718-BULK:
SML3718-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)