Merck
SML3709
Sigma-Aldrich
Tosufloxacin tosylate
≥98% (HPLC)
別名:
7-(3-Amino-1-pyrrolidinyl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, A 64730, A-61827, T 3262
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15F3N4O3·C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
576.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Tosufloxacin tosylate is a synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic. Tosufloxacin potently inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV. Tosufloxacin is indicated for the treatment of various infections such as skin, respiratory, urinary, gynecologic, ophthalmologic, otolaryngologic, dental infections.
注意
Hygroscopic
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3709-50MG:
SML3709-10MG:
SML3709-BULK:
SML3709-VAR:
試験成績書(COA)