SML2744
Sitafloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
別名:
7-[(7S)-7-Amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, hydrate (2:3), DU 6859 sesquihydrate, DU 6859a sesquihydrate, DU-6859 sesquihydrate, DU-6859a sesquihydrate, DU6859 sesquihydrate, DU6859a sesquihydrate
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[C@@H]1[C@@H](C1)N2c3c(cc(c(c3Cl)N4C[C@H](C5(C4)CC5)N)F)C(=O)C(=C2)C(=O)O.O
InChI
1S/C19H18ClF2N3O3.H2O/c20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19;/h3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28);1H2/t10-,12+,13+;/m0./s1
InChI Key
ANCJYRJLOUSQBW-JJZGMWGRSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2744-VAR:
SML2744-BULK:
SML2744-25MG:
SML2744-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)