Merck
SML3672
Sigma-Aldrich
Elvitegravir
≥98% (HPLC)
別名:
6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, GS 9137, GS-9137, GS9137, JTK 303, JTK-303, JTK303
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23ClFNO5
CAS番号:
分子量:
447.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -26 to -34°, c = 0.5 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Elvitegravir (JTK-303; GS-9137) is an orally active human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase inhibitor that prevents HIV-1 replication (EC50 = 0.9 nM using HTLV-I transformed T4-cell line MT-4) by blocking viral DNA to host DNA strand transfer (IC50 = 7.2 nM by cell-free assays).
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3672-10MG:
SML3672-BULK:
SML3672-VAR:
SML3672-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Motohide Sato et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1506-1508 (2006-03-03)
The viral enzyme integrase is essential for the replication of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and represents a remaining target for antiretroviral drugs. Here, we describe the modification of a quinolone antibiotic to produce the novel integrase inhibitor JTK-303