Merck
SML3219
Sigma-Aldrich
Tenofovir alafenamide
≥98% (HPLC)
別名:
9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(Isopropoxycarbonyl)ethyl]amino]phenoxyphosphinyl]-methoxy]-propyl]adenine, GS 7340, GS-7340, GS7340, TAF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H29N6O5P
CAS番号:
分子量:
476.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(OC([C@@H](N[P@](CO[C@@H](CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)C)(OC3=CC=CC=C3)=O)C)=O)C
InChI
1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33+/m1/s1
InChI Key
LDEKQSIMHVQZJK-CAQYMETFSA-N
生物化学的/生理学的作用
Tenofovir alafenamide (TAF; GS-7340) is an isopropylalaninyl phenyl ester prodrug of the nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI) tenofovir (TFV) against human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis B virus (HBV). GS-7340 more efficiently delivers TFV into lymphoid cells and tissues than tenofovir disoproxil fumarate (TDF), resulting in greater antiviral efficacy against HIV.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3219-VAR:
SML3219-50MG:
SML3219-10MG:
SML3219-BULK:
試験成績書(COA)