Merck
SML3657
Sigma-Aldrich
uPSEM817 tartrate
≥98% (HPLC)
別名:
2-N-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline tartrate, PSEM 817 tartrate, Ultrapotent pharmacologically selective effector molecule 817 tararate, uPSEM817 tartrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O·C4H6O6
CAS番号:
分子量:
419.43
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Ultrapotent PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L181G/Q139L/Y217F mutant (PSAM4) in vitro and in vivo.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3657-25MG:
SML3657-VAR:
SML3657-BULK:
SML3657-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)