SML3600
AZ10606120 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-(1-Adamantyl)-N-[2-({2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}amino)quinolin-5-yl]acetamide dihydrochloride, AZ 10606120 dihydrochloride, AZ-10606120 dihydrochloride, Compound-17 dihydrochloride, N-[2-({2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl}amino)-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamidee dihydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
under inert gas
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC(NCCNCCO)=N2)CC3(C[C@H]4C5)C[C@@H](C4)C[C@@H]5C3.[2HCl]
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3600-BULK:
SML3600-VAR:
SML3600-50MG:
SML3600-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)