Merck
SML3587
Sigma-Aldrich
SCH 900776
≥98% (HPLC)
別名:
6-Bromo-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-5-(3R)-3-piperidinyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18BrN7
CAS番号:
分子量:
376.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
NC1=C(Br)C([C@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
InChI
1S/C15H18BrN7/c1-22-8-10(6-19-22)11-7-20-23-14(17)12(16)13(21-15(11)23)9-3-2-4-18-5-9/h6-9,18H,2-5,17H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
GMIZZEXBPRLVIV-SECBINFHSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Highly potent and selective CHK1 inhibitor
SCH 900776 is a highly potent and selective CHK1 inhibitor that interacts synergistically with antimetabolites and other agents to induce cancer cell death.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3587-BULK:
SML3587-5MG:
SML3587-25MG:
SML3587-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)