Merck
SML3579
Sigma-Aldrich
Pyrimethamine
≥98% (HPLC)
別名:
2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13ClN4
CAS番号:
分子量:
248.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI Key
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Pyrimethamine is an antiparasitic drug used to treat malaria, toxoplasmosis and cystoisosporiasis. Pyrimethamine is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML3579-VAR:
SML3579-BULK:
SML3579-100MG:
SML3579-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mutations in Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase and dihydropteroate synthase and epidemiologic patterns of pyrimethamine-sulfadoxine use and resistance
C V Plowe
The Journal of Infectious Diseases, 176, 1590-1596 (1997)
Lisa N Heppler et al.
The Journal of biological chemistry, 298(2), 101531-101531 (2021-12-27)
Cancer is often characterized by aberrant gene expression patterns caused by the inappropriate activation of transcription factors. Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is a key transcriptional regulator of many protumorigenic processes and is persistently activated in many