Merck
SML1423
Sigma-Aldrich
Pranoprofen
≥98% (HPLC)
別名:
2-(5H-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid, 2-(5H-[1]-Benzopyrano[2,3-b]pyridin-7-yl)propionic acid, a-Methyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO3
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C(C)C1=CC2=C(C=C1)OC3=NC=CC=C3C2)=O
InChI
1S/C15H13NO3/c1-9(15(17)18)10-4-5-13-12(7-10)8-11-3-2-6-16-14(11)19-13/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
TVQZAMVBTVNYLA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pranoprofen is an arylalkanoic acid and a non-steroidal anti-inflammatory drug.
生物化学的/生理学的作用
Pranoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used primarily in ophthalmology. Pranoprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Pranoprofen is used in eyes to treat chronic allergic conjunctivitis. It is also used as an anti-inflammatory and analgesic drug after strabismus surgery.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and (2015)