Merck
SML3573
Sigma-Aldrich
Goitrin
≥98% (HPLC)
別名:
(-)-5-Vinyl-2-oxazolidinethione, (5S)-5-Ethenyl-1,3-oxazolidine-2-thione, L-Goitrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NOS
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 85 to 67° (C=1.0g/100mL, CDCl3 )
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C1NC[C@H](C=C)O1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-4-3-6-5(8)7-4/h2,4H,1,3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
UZQVYLOFLQICCT-BYPYZUCNSA-N
生物化学的/生理学的作用
Antiviral, anticancer, and antithyroid; show virucidal effect on influenza virus A (H1N1)
Goitrin is a sulfur containing alkaloid isolated from Isatis indigotica (Ban Lan Gen) and Brassica vegetables (yellow turnip, broccoli) that exhibits antiviral, anticancer, and antithyroid activities. Epigoitrin and goitrin appear to show virucidal effect on influenza virus A (H1N1) in vitro and in ovo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3573-100MG:
SML3573-BULK:
SML3573-25MG:
SML3573-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1-5-Vinyl-2-thiooxazolidone, an antithyroid compound from yellow turnip and from Brassica seeds
The Journal of Biological Chemistry, 181(1), 121-130 (1941)