Merck
SML3558
Sigma-Aldrich
CQ211
≥98% (HPLC)
別名:
1,5-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]- 4H -1,2,3-triazolo[4,5-c ]quinolin-4-one, 8‑(6-Methoxypyridin-3-yl)-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,5-dihydro-4H-[1,2,3]triazolo[4,5‑c]quinolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H22F3N7O2
CAS番号:
分子量:
521.49
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C2=C(C3=CC(C4=CC=C(N=C4)OC)=CC=C3N1)N(N=N2)C5=CC=C(C(C(F)(F)F)=C5)N6CCNCC6
生物化学的/生理学的作用
CQ211 is a cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor. CQ211 potently inhibits proliferation of multiple cancer cell lines including MKN-1 and HT-29 cells. It inhibits tumor progression in MKN-1 xenograft model after intraperitoneal administration.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3558-5MG:
SML3558-VAR:
SML3558-25MG:
SML3558-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)