アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN=[N+]=[N-])=O)CC3
InChI Key
KIWKRCCIHSGWQS-VIFPVBQESA-N
生物化学的/生理学的作用
8RK64 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1) that binds to the active-site cysteine residue of UCHL1. 8RK64 potently inhibits UCHL1 activity in cells.
Cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3548-BULK:
SML3548-5MG:
SML3548-25MG:
SML3548-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)