Merck
SML3545
Sigma-Aldrich
NVP-RXI570
≥98% (HPLC)
別名:
1-[3-(Difluoromethyl)isothiazol-5-yl]-3-[2-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridin-4-yl]urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9F3N4O2S
CAS番号:
分子量:
318.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC(F)=NC=C1CO)NC2=CC(C(F)F)=NS2
InChI
1S/C11H9F3N4O2S/c12-8-1-6(5(4-19)3-15-8)16-11(20)17-9-2-7(10(13)14)18-21-9/h1-3,10,19H,4H2,(H2,15,16,17,20)
InChI Key
CKYCAIAVJIFWPE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NVP-RXI570 is an orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4) that that downregulates BRM-dependent gene expression. NVP-RXI570 exhibits antiproliferative activity in a BRG1 mutant-lung-tumor xenograft model.
Orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3545-5MG:
SML3545-VAR:
SML3545-25MG:
SML3545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of Orally Active Inhibitors of Brahma Homolog (BRM)/SMARCA2 ATPase Activity for the Treatment of Brahma Related Gene 1 (BRG1)/SMARCA4-Mutant Cancers
Journal of medicinal chemistry, 61, 10155-10172 (2018)