SML3507
Hirsutine
≥98% (HPLC)
別名:
(αE,2S,3R,12bR)-3-Ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-α-(methoxymethylene)-indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid methyl ester, (E)-16,17-Didehydro-17-methoxy-17,18-seco-3-beta-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC[C@@]1([H])CN(CCC2=C3NC4=C2C=CC=C4)[C@]3([H])C[C@]1([H])/C(C(OC)=O)=C\OC
InChI
1S/C22H28N2O3/c1-4-14-12-24-10-9-16-15-7-5-6-8-19(15)23-21(16)20(24)11-17(14)18(13-26-2)22(25)27-3/h5-8,13-14,17,20,23H,4,9-12H2,1-3H3/b18-13+/t14-,17-,20+/m0/s1
InChI Key
NMLUOJBSAYAYEM-AZQGJTAVSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3507-VAR:
SML3507-25MG:
SML3507-BULK:
SML3507-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)