Merck
SML3504
Sigma-Aldrich
AM-2201
≥98% (HPLC)
別名:
1-(5-Fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl) indole, AM 2201, JWH 2201, [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenylmethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22FNO
CAS番号:
分子量:
359.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
USDEA Schedule I
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CCCCCF
InChI
1S/C24H22FNO/c25-15-6-1-7-16-26-17-22(20-12-4-5-14-23(20)26)24(27)21-13-8-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-5,8-14,17H,1,6-7,15-16H2
InChI Key
ALQFAGFPQCBPED-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
AM-2201 is a potent agonist at both CB1 and CB2 with moderate selectivity for CB1, with a Ki of 1.0nM at CB1 and 2.6nM at CB2. AM-2201 is more potent than phytocannabinoid Δ9-tetrahydrocannabinol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3504-5MG:
SML3504-BULK:
SML3504-25MG:
SML3504-SMPL:
SML3504-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefan Kneisel et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 47(7), 825-835 (2012-07-14)
The analysis of synthetic cannabinoids in human matrices is of particular importance in the fields of forensic and clinical toxicology since cannabis users partly shift to the consumption of 'herbal mixtures' as a legal alternative to cannabis products in order